Przejdź do
WRL 68 (HeLa derivative) Human Cervix, ECACC 89121403
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160701
Biological source:
human cervix
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
WRL 68 (pochodna HeLa), NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
human cervix
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 89121403-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89121403-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Model wątrobowy in vitro
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 12,14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Ludzka wątrobowa linia komórkowa WRL-68 wykazuje morfologię podobną do hepatocytów i pierwotnych hodowli wątrobowych. Wykazano, że komórki wydzielają albuminę i białko α-feto oraz wyrażają enzymy specyficzne dla wątroby, takie jak aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa, transpeptydaza gamma-glutamylowa i fosfataza alkaliczna. Wcześniej zakażona Mycoplasma; leczona i wyleczona w ECACC. Stwierdzono, że ta linia komórkowa jest nieodróżnialna od HeLa za pomocą profilowania DNA STR PCR. Dlatego linia komórkowa powinna być uważana za pochodzącą od HeLa. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Ludzki rak szyjki macicy
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiewać przy 1-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_94050408CB_88102402CB_93120839
vibrant-m
WRL 68 (pochodna HeLa)
vibrant-m
KB (pochodna HeLa)
vibrant-m
AV3 (pochodna HeLa)
vibrant-m
WKD (pochodna HeLa)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94050408, human cervix, Epithelial-like
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
biological source
human cervix
biological source
human cervix
biological source
human cervix
biological source
human cervix
products
Not specified
products
Not specified
products
-
products
-
morphology
Epithelial-like
morphology
Epithelial-like
morphology
-
morphology
-
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
-
receptors
-
packaging
tube of 5 μg 89121403-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89121403-1VL
packaging
pkg of vial of cells 94050408-1VL, tube of 5 μg 94050408-DNA-5UG
packaging
-
packaging
tube of 5 μg 93120839-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93120839-1VL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)