Przejdź do
GH3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87012603, rat brain, Epithelial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat brain
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Hyperdiploid, modal no. 60
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat brain
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 87012603-DNA-5UG, pkg of vial of cells 87012603-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Hyperdiploid, modal no. 60
morphology
Epithelial
products
Growth hormone, prolactin
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania hormonalne
Biochem/physiol Actions
Guz przysadki szczura rasy Wistar-Furth
Pochodzi od 7-miesięcznej samicy szczura rasy Wistar-Furth. Komórki GH3 produkują hormon wzrostu szybciej niż linia komórkowa GH1, a także wytwarzają prolaktynę. Hydrokortyzon stymuluje produkcję hormonu wzrostu i hamuje produkcję prolaktyny. Badania wykazały, że komórki są zdolne do adaptacji do hodowli zawiesinowej przy użyciu MEM.
Preparation Note
Ham′s F10 + 2mM Glutamina + 15% Surowica końska (HS) + 2,5% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Po rozmrożeniu czas potrzebny do wykonania pierwszej podhodowli może się wydłużyć (10-15 dni). Aby ułatwić przyłączenie, kolba
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_89072610CB_94020810CB_08062528
vibrant-m
GH3
vibrant-m
GH1
vibrant-m
RC-4B/C1
vibrant-m
C6-2-3
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87012603, rat brain, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Gonadotrophin-releasing hormone receptors
receptors
Not specified
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial-like
morphology
fibroblastic
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
karyotype
Hyperdiploid, modal no. 60
karyotype
Hypodiploid, modal no. 40.
karyotype
Not specified
karyotype
modal No varied with passage see reference
biological source
rat brain
biological source
rat brain
biological source
rat brain
biological source
rat brain
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)