Przejdź do
KATO-III
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86093004, human stomach (gastric carcinoma), Spherical
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human stomach (gastric carcinoma)
Relevant disease(s):
metastasis
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
2n = 46, hypertriploid
Morphology:
Spherical
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human stomach (gastric carcinoma)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 86093004-DNA-5UG, pkg of vial of cells 86093004-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
2n = 46, hypertriploid
morphology
Spherical
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 7,11
D13S317: 8,12
D16S539: 10,12
D5S818: 10,11
D7S820: 8,12
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 14,16
Ludzki rak żołądka
Pochodzi z przerzutu raka żołądka u 55-letniego mężczyzny z zespołem Downa.
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Utrzymywać hodowlę w zakresie 2-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki rosną w zawiesinie, ale będą coraz bardziej przylegać do powierzchni podczas dłuższej hodowli. Do pasażowania zaleca się podhodowlę obu typów komórek przy użyciu skrobaków do usuwania adh
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_94120802CB_94050409CB_98120701
vibrant-m
KATO-III
vibrant-m
P3X63Ag8U.1
vibrant-m
RAT-2
vibrant-m
GM1899A
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86093004, human stomach (gastric carcinoma), Spherical
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
karyotype
2n = 46, hypertriploid
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human stomach (gastric carcinoma)
biological source
mouse blood
biological source
rat embryo
biological source
human unknown/unspecified
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)