Y3.AG.1.2.3
85110502, rat blood, Not specified
About This Item
Polecane produkty
product name
Y3.AG.1.2.3, 85110502
pochodzenie biologiczne
rat blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Immunoglobulin G (IgG) kappa light chains
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Rat LOU myeloma
Opis linii komórkowej
Sub-cloned from an azaguanine-resistant mutant of the Lou rat myeloma, S210. The cells secrete IgG kappa light chains.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.