Przejdź do
A0835
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
≥95%, powder
Synonim(y):
Ac-DEVD-CHO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
561,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
1938,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30N4O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.47
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
561,00 zł
Cena katalogowa660,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
UMBVAPCONCILTL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO) is a tetrapeptide with N-terminal acetylation and C-terminal aldehyde conjugation.[1]
Application
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al has been used as a caspase inhibitor in muscle samples,[2] smooth muscle cells[3] and Jurkat T-cells.[4]
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO) aids in the recovery of stunned myocardium by its caspase inhibition functionality.[1]
Reversible inhibitor of IL-1β converting enzyme (ICE); inhibits poly(ADP-ribose) polymerase cleavage by apopain (caspase 3).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6339A2559A1086
assay
≥95%
assay
~99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841)
Gene Information
human ... CASP6(839)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)