Przejdź do
C5174
4′-Chlorodiazepam
≥98% (TLC)
Synonim(y):
7-Chloro-5-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Ro 5-4864, Ro5-4864
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1198,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
685202
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
1198,50 zł
Cena katalogowa1410,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
solubility
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
SMILES string
O=C1CN=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(Cl)=CC=C3N1C
InChI
1S/C16H12Cl2N2O/c1-20-14-7-6-12(18)8-13(14)16(19-9-15(20)21)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
PUMYFTJOWAJIKF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Tspo(24230)
Application
4′-Chlorodiazepam has been used as a translocator protein ligand in mitochondrial functional studies. It has also been used to investigate its protective effects on glucose deprived T98G astrocyte cell lines.
Biochem/physiol Actions
4′-Chlorodiazepam (Ro5-4864) is a potent selective ligand for the mitochondrial translocator protein 18kDa (TSPO), formerly known as the peripheral benzodiazepine receptor (PBR). Ro5-4864 does not bind to GABA(A) receptors and lacks typical benzodiazepine effects, but has been found to be neuroprotective in several studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O5254SML1944P3654
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Gene Information
rat ... Tspo(24230)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)