Przejdź do
C6719
Croton oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
879,00 zł
659,25 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
1792,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (Croton tiglium L)
Quality Segment
form
viscous liquid
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Croton oil is a toxic viscous liquid extracted from seeds of Croton tiglium. It is pale yellow to brown in color and is transparent in nature. Croton oil has a strong irritant property and is used along with phenol in some chemical peels. It also has a tumor promoting ability.
Croton oil is extracted from Croton tiglium L. It consists of crotonoleic acid, crotonic acid, crotonyl alcohol, crotonyl alcohol bisester and crotonyl alcohol trisester. Croton oil acts as a stimulant in the skin and mucosal inflammation. It is associated with allergic contact dermatitis (ACD) and skin carcinoma. Croton oil functions as a skin peeling agent.
Application
Croton oil has been used to induce acute skin inflammation.
Croton oil has been used to induce inflammation in mouse ears.
Other Notes
Essential oil rich in glycerides of saturated fatty acids, and in phorbol esters.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7767P2144C8267
biological source
plant (Croton tiglium L)
biological source
plant (Gossypium hirsutum L.)
biological source
peanut oil
biological source
maize
functional group
ester
functional group
-
functional group
oleic acid
functional group
ester
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What’s the origin of this croton tigliun oil?
    1 answer
    1. The product is extracted from Croton tiglium, a plant commonly known as purging croton. Although the country of origin may change, the material typically originates from China. Please see the link below to review a sample Certificate of Origin:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/coo/undefined/C6719/MKBK0847V