Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 401,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
6 x 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
chicken
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
chicken
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
composition
hemoglobin, ≤60 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤50 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Chicken Serum has been used:
- for pellet resuspension following centrifugation, to prepare zymosan suspension for respiratory burst assay[1]
- as a supplement to Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM) to culture HeLa P cells[2]
- for blocking in immunofluorescence (IF) double-staining[3]
Chicken serum is used in parasitology to study excystation, growth, survival and egg production of the microphallid trematode Maritrema novaezealandensis. Chicken serum is used for the serial cultivation of chicken keratinocytes.
Biochem/physiol Actions
Animal sera serve as a cost-effective alternative to basal cell culture media supplement. They are commonly used in immunodetection protocols such as immunohistochemistry (IHC), immunocytochemistry (ICC), and western blot to block nonspecific binding. Chicken serum is suitable for use in parasitology to study excystation, growth, survival, and egg production of the microphallid trematode Maritrema novaezealandensis.[4] It is used for the serial cultivation of chicken keratinocytes.[5]
Analysis Note
Endotoxin tested
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source chicken | biological source sheep | biological source bovine (calf) (formula-fed) | biological source bovine (calf) (formula-fed) |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| impurities ≤50 EU/mL endotoxin | impurities ≤100 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL Endotoxin |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?