Przejdź do
C-41110
Roztwór neutralizujący trypsynę (TNS)
0.05% Trypsin Inhibitor in 0.1% BSA, 125 ml
Synonim(y):
Roztwór neutralizujący, TNS Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
125 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 125 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Roztwór neutralizujący trypsynę (TNS) (0,05% inhibitor trypsyny w 0,1% BSA)
Application
Roztwór neutralizujący trypsynę zawiera 0,05% inhibitora trypsyny w 0,1% BSA i jest dostępny w różnych rozmiarach.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Rozmrożony roztwór należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Cell Detachment Reagents are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for biological function, absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-41100C-41120C-41010
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
packaging
pkg of 125 ml
packaging
pkg of 30 ml
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 125 ml
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)