Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.78
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 125 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Trypsyna / EDTA (0,04% / 0,03%)
Application
Trypsyna jest nadal najczęściej stosowanym enzymem używanym do odłączania komórek. Roztwory trypsyny PromoCell wykazują znormalizowaną aktywność enzymatyczną i zawierają trypsynę z bardzo czystych partii. Roztwór Trypsin/EDTA zawiera 0,04% trypsyny i 0,03% EDTA i jest dostępny w różnych rozmiarach.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Rozmrożony roztwór należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Cell Detachment Reagents are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for biological function, absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsyna / EDTA
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?