Przejdź do
C-41020
Trypsyna / EDTA
0.04% Trypsin / 0.03% EDTA, 250 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Trypsyna / EDTA (0,04% / 0,03%)
Application
Trypsyna jest nadal najczęściej stosowanym enzymem używanym do odłączania komórek. Roztwory trypsyny PromoCell wykazują znormalizowaną aktywność enzymatyczną i zawierają trypsynę z bardzo czystych partii. Roztwór Trypsin/EDTA zawiera 0,04% trypsyny i 0,03% EDTA i jest dostępny w różnych rozmiarach.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Rozmrożony roztwór należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Prawidłowo przechowywany produkt zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Cell Detachment Reagents are subjected to comprehensive quality control tests. Each lot is routinely tested for biological function, absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level. Approved in-house lots are used as a reference. In addition, all lots have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C41000C41010T4299
description
0.04% Trypsin / 0.03% EDTA, 250 ml
description
0.04% Trypsin / 0.03% EDTA, 30 ml
description
0.04% Trypsin / 0.03% EDTA, 125 ml
description
1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 500 BAEE units porcine trypsin and 180 μg EDTA, 4Na per ml in Dulbecco′s PBS without calcium and magnesium
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 30 ml
packaging
pkg of 125 ml
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsyna / EDTA
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)