Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 979,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
979,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-27111 otrzymuje się kompletną pożywkę.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Chondrocyte Growth Medium SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-27111
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-27111
Application
Pożywka Chondrocyte Growth Medium została opracowana do hodowli in vitro ludzkich chondrocytów. Płodowa surowica cielęca w pożywce jest ściśle testowana pod kątem optymalnej wydajności. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do pierwotnych chondrocytów świńskich i szczurzych. Zalecane dla: Chondrocyty ludzkie (HCH)
Preparation Note
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Chondrocyte Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human chondrocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested chondrocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form aqueous solution | form solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 1 vial | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 vial |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu chondrocytów
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?