Merck
C-39275
Pożywka do wzrostu miocytów
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-22270
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Myocyte Growth Medium SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22270
Application
Myocyte Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) uzupełniona odpowiednio dobranymi hormonami i czynnikami wzrostu. Została opracowana w celu optymalnej ekspansji i utrzymania pierwotnych miocytów serca w hodowli. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych ludzkich komórek, ale może być również stosowana do pierwotnych świńskich miocytów serca. Zalecane dla: Ludzkie miocyty serca (HCM)
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 0,5 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 2 ng / ml Insulina (rekombinowany ludzki): 5 µg / ml
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Myocyte Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human cardiac myocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested myocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu miocytów
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)