Przejdź do
C-39225
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka MV
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-22220
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
754,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
754,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-22220 otrzymuje się kompletną pożywkę.
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka MV SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22220
Application
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka MV2 została opracowana do hodowli in vitro komórek śródbłonka z naczyń mikronaczyniowych, tętnicy wieńcowej i aorty. Pożywka została zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli bydlęcych, świńskich, mysich, szczurzych i psich komórek śródbłonka z naczyń mikrokrążenia, a także różnych linii komórek śródbłonka.Zalecane dla:Ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego skóry (HDMEC) Ludzkich komórek śródbłonka tętnicy wieńcowej (HCAEC) Ludzkich komórek śródbłonka aorty (HAoEC) Ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc (HPMEC) Ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc (HPMEC) Komórki śródbłonka naczyń limfatycznych skóry (HDLEC) Komórki śródbłonka naczyń krwionośnych skóry (HDBEC) Komórki śródbłonka mikronaczyń serca (HCMEC) Komórki śródbłonka mikronaczyń macicy (HUtMEC) Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki transfekcji, zalecamy stosowanie pożywki PromoCell MV2 do wzrostu komórek śródbłonka bez heparyny. Heparyna, zawarta we wszystkich innych naszych pożywkach do wzrostu komórek śródbłonka, może zmniejszać skuteczność transfekcji.
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Suplement wzrostu komórek śródbłonka: 0,004 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Heparyna: 90 µg / ml Hydrokortyzon: 1 µg / ml
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Uwaga: SupplementMix jest dostarczany w stanie rozmrożonym i może być zamrożony po dostarczeniu bez utraty aktywności.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Endothelial Cell Media MV/MV2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human endothelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested endothelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-39220C-22220C-22225
form
aqueous solution
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)