Przejdź do
C-22225
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka MV
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
Synonim(y):
Pożywka dla komórek śródbłonka, Pożywka dla komórek śródbłonka MV, Pożywka wzrostowa dla komórek śródbłonka
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
824,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Endothelial Cell Basal Medium MV, bez czerwieni fenolowej (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Application
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka MV została opracowana do hodowli in vitro komórek śródbłonka z naczyń mikronaczyniowych, tętnicy wieńcowej i aorty. Pożywka została zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli bydlęcych, świńskich, mysich, szczurzych i psich komórek śródbłonka z naczyń mikrokrążenia, a także różnych linii komórek śródbłonka.Zalecane dla:Ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego skóry (HDMEC) Ludzkich komórek śródbłonka tętnicy wieńcowej (HCAEC) Ludzkich komórek śródbłonka aorty (HAoEC) Ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc (HPMEC) Ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc (HPMEC) Komórki śródbłonka naczyń limfatycznych skóry (HDLEC) Komórki śródbłonka naczyń krwionośnych skóry (HDBEC) Komórki śródbłonka mikronaczyń serca (HCMEC) Komórki śródbłonka mikronaczyń macicy (HUtMEC) Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki transfekcji, zalecamy stosowanie pożywki PromoCell MV2 do wzrostu komórek śródbłonka bez heparyny. Heparyna, zawarta we wszystkich innych naszych pożywkach do wzrostu komórek śródbłonka, może zmniejszać skuteczność transfekcji.
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Endothelial Cell Media MV/MV2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human endothelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested endothelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-22220C-39220C-39225
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
liquid
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 vial
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)