Przejdź do
C-39160
Pożywka do wzrostu komórek nabłonka dróg oddechowych
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-21260
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
792,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
792,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-21260 otrzymuje się kompletną pożywkę.
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Airway Epithelial Cell Growth Medium SupplementPack (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-21260
Application
Airway Epithelial Cell Growth Medium to pozbawiona surowicy pożywka zoptymalizowana do hodowli in vitro komórek nabłonkowych z dużych dróg oddechowych. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek nabłonka dróg oddechowych koni, świń, myszy, nietoperzy i szczurów. Zalecana dla: ludzkich komórek nabłonka nosa (HNEpC) ludzkich komórek nabłonka oskrzeli (HBEpC) ludzkich komórek nabłonka tchawicy (HTEpC)
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Ekstrakt z przysadki bydlęcej: 0,004 ml / ml Naskórkowy czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,5 µg / ml Epinefryna: 0,5 µg / ml Trijodo-L-tyronina: 6,7 ng / ml Transferyna, holo (ludzka): 10 µg / ml Kwas retinowy: 0,1 ng / ml
Opakowanie SupplementPack należy przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Airway Epithelial Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human airway epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested airway epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-39165C-21265C-21260
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)