Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 899,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
899,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CCC[C@@H](C)[C@@](CC[C@]1(C2=CC[C@@]3([H])C[C@@](O)(CC[C@]43C)[H])[H])([C@]1(CC[C@@]24[H])C)[H])C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21?,23?,24?,25?,26?,27?/m1/s1
InChI key
IZVFFXVYBHFIHY-IRRCOBOTSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
5α-Cholest-7-en-3β-ol (Lathosterol) is an intermediate in cholesterol biosynthesis pathway.[3] Lathosterol in serum is carried on lipoproteins and is indicative of the rate of cholesterol synthesis. It acts as a marker of synthesis of cholesterol and is not affected by dietary consumption of cholesterol.[4]
Preparation Note
5α-Cholest-7-en-3β-ol yields clear, colorless solution in chloroform at 10 mg/ml.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% | assay ≥90% | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?