Przejdź do
C-28056
Podłoże do wytwarzania makrofagów M2 DXF
250 ml
M2-Macrophage Generation Medium DXF
Synonim(y):
Podłoże do pierwotnej hodowli komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Podłoże do wytwarzania makrofagów M2 DXF
Application
Pożywki do generowania makrofagów zostały opracowane w celu wydajnego generowania makrofagów pochodzących z monocytów (MDM) ze świeżo wyizolowanych monocytów krwi obwodowej lub bezpośrednio z PBMC jako materiału wyjściowego. W tym drugim przypadku wymagane jest również podłoże Monocyte Attachment Medium (C-28051). Podłoże M2-Macrophage Generation Medium DXF zawiera M-CSF i umożliwia wytwarzanie makrofagów o polaryzacji M2. Ta wolna od ksenonów pożywka jest gotowa do użycia i zawiera cytokiny do ukierunkowanego różnicowania spolaryzowanych M2-makrofagów. Zalecana dla: ludzkich komórek jednojądrzastych (hMNC), świeżo wyizolowanych ludzkich monocytów (hMo), świeżo wyizolowanych ludzkich makrofagów.
Preparation Note
Pożywka podstawowa M2 (250 ml)SuplementMix M2 (dla 250 ml)CytokineMix M2: M-CSF (dla 250ml)
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Przechowywać Cytokine Mix w temperaturze -20°C w celu długotrwałego przechowywania lub w temperaturze od 4 do 8°C przez okres do 2 tygodni. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Kompletna pożywka uzupełniona cytokinami powinna zostać zużyta w ciągu 2 tygodni. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Macrophage Media DXF are subjected to comprehensive quality control tests using human peripheral blood mononuclear cells. Each lot of PromoCell Macrophage Media DXF is tested for the ability to support Macrophage differentiation verified by morphological evaluation and flow cytometry analysis. Each lot of PromoCell Monocyte Attachment Medium is tested for its ability to support optimal attachment and viability of peripheral blood Monocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-28055C-28057C-39891
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 1 vial
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. St. Louis
    • Reviews 2
    • Votes 2
    1 out of 5 stars.
    It doesn’t work. Don’t buy it
    We bought this product and tried to polarize human PBMC with it. We carefully followed the manufacture’s protocol and tried on different human blood samples. We even used other reagents like monocyte attachment media, detachment media etc. from the same manufacture. We even performed optional step (activation at day 7 with cytokines). However, It didn’t work even on a single sample. We Ana analyzed various M2 markers like CD163, CD206 etc. but we didn’t see a change even in a single marker analyzed. We don’t think that this media works as directed.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. There are a number of variables that can impact the response of any cell type or line. We'd like to learn more about your experience and would be happy to work with you and the manufacturer to support the successful use of this product. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submitting a Product Technical Inquiry. We hope to hear from you soon!