Przejdź do
C-28057
Pożywka podstawowa dla makrofagów DXF
Basal Medium, 250 ml
Synonim(y):
Pożywka do hodowli makrofagów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Macrophage Base Medium DXF (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Application
Macrophage Base Medium DXF jest konfigurowalną przez użytkownika wersją Macrophage Generation Media DXF, która nie zawiera cytokin. Musi być ona odpowiednio uzupełniona przez użytkownika w celu wytworzenia makrofagów pochodzących z monocytów (MDM) ze świeżo wyizolowanych monocytów krwi obwodowej lub bezpośrednio z PBMC jako materiału wyjściowego. W tym drugim przypadku wymagane jest również podłoże Monocyte Attachment Medium (C-28051). Zalecane dla: ludzkich komórek jednojądrzastych (hMNC), świeżo wyizolowanych ludzkich monocytów (hMo), świeżo wyizolowanych ludzkich monocytów (hMo).
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Kompletną pożywkę uzupełnioną cytokinami należy zużyć w ciągu 2 tygodni. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Macrophage Media DXF are subjected to comprehensive quality control tests using human peripheral blood mononuclear cells. Each lot of PromoCell Macrophage Media DXF is tested for the ability to support Macrophage differentiation verified by morphological evaluation and flow cytometry analysis. Each lot of PromoCell Monocyte Attachment Medium is tested for its ability to support optimal attachment and viability of peripheral blood Monocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-28054C-23210C-24210
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)