Przejdź do
C-28051
Podłoże do przyłączania monocytów
250 ml
Synonim(y):
Podłoże do pierwotnej hodowli komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
628,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Podłoże do przyłączania monocytów (gotowe do użycia)
Application
Monocyte Attachment Medium pozwala na skuteczną selekcję adherencji monocytów ze świeżo wyizolowanych ludzkich komórek jednojądrzastych przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego zdrowia komórek. W ten sposób czasochłonne i kosztowne oczyszczanie immunomagnetyczne monocytów jest zbędne przed eksperymentami wymagającymi przylegających monocytów jako materiału wyjściowego. Dzięki prawidłowo przeprowadzonym etapom płukania można uzyskać dużą liczbę monocytów o czystości 80-90%. Typowe zastosowania to generowanie komórek dendrytycznych / makrofagów, a także testy fagocytozy. Zalecane dla: Ludzkie komórki jednojądrzaste (świeżo wyizolowane) Ludzkie monocyty (świeżo wyizolowane)
Preparation Note
Medium jest chemicznie zdefiniowane/wolne od toksyn i nie wymaga dalszej suplementacji.
Przechowywać pożywkę w temperaturze od 2 do 8°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać pożywki. Przy prawidłowym przechowywaniu produkt jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po otwarciu okres przechowywania pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 2 do 8°C. Do użytku należy podgrzać tylko porcję pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Monocyte Attachment Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human mononuclear cells from peripheral blood. Each lot of Monocyte Attachment Medium is checked for the efficient adherence selection of highly viable monocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-22070C-28050C-28009
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
aqueous solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 250 ml
packaging
pkg of 500 ml
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could you tell me the formula of this medium (C-28051)?
    1 answer
    1. This item is a product of PromoCell. The manufacturer considers the formulation proprietary. However, this is a complete medium that includes all the growth factors and supplements necessary for providing optimal cell health and efficient adherence selection of monocytes from freshly isolated mononuclear cells. This medium does not contain antibiotics or antimycotics and is formulated for use in an incubator with an atmosphere of 5% CO2.