Kluczowe dokumenty
C-28019
Sigma-Aldrich
Pożywka do wzrostu mezenchymalnych komórek macierzystych DXF
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Wybierz wielkość
500 ML
2000,00 zł
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
2000,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 500 ml
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Pożywka do wzrostu mezenchymalnych komórek macierzystych DXF (gotowa do użycia)
Zastosowanie
Mesenchymal Stem Cell Growth Medium DXF to zdefiniowana i wolna od ksenonów pożywka do rutynowej hodowli multipotencjalnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych. Rygorystyczne testy kontroli jakości zapewniają niezawodną i stałą jakość produktu. Zalecane dla: Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych ze szpiku kostnego (hMSC-BM) Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z pępowiny (hMSC-UC) Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (hMSC-AT) Uwaga: MSC Growth Medium DXF nie zawiera czynników przylegania i rozprzestrzeniania. Dlatego naczynia hodowlane muszą być wstępnie pokryte ludzką fibronektyną 10 μg/ml zgodnie z instrukcją obsługi.
Jakość
All lots of PromoCell Mesenchymal Stem Cell Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human mesenchymal stem cells. Each lot of MSC Growth Medium is checked for maintenance of multipotency, growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested mesenchymal stem cells. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej, kompletna pożywka MSC Growth Medium DXF jest stabilna przez 3 tygodnie w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Rutyna subkultury
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Are your mesenchymal stem cells really MSCs? Learn more about the MSC characterization guidelines proposed by the International Society for Cellular Therapy (ISCT).
Protocol to differentiate human mesenchymal stem cells into neurons with extensive dendrites and axons in 3 days. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com.
Protokoły
Mesenchymal Stem Cells and Media enable in vitro expansion and differentiation, vital for various tissue sources.
Mezenchymalne komórki macierzyste i pożywki umożliwiają ekspansję i różnicowanie in vitro, co ma kluczowe znaczenie dla różnych źródeł tkanek.
Informacje na temat mezenchymy, w szczególności protokołów mezenchymalnych komórek macierzystych. Protokoły hodowli komórkowej krok po kroku do izolacji, ekspansji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC).
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Powiązane treści
Explore expert protocols and culture media for human primary cell lines to replicate biological systems accurately.