Przejdź do
C-26500
Podłoże do wzrostu komórek brodawki skórnej mieszków włosowych
Basal Medium, 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-39625 lub C-39620
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-39625 lub C-39620 uzyskuje się kompletną pożywkę.
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Follicle Dermal Papilla Cell Basal Medium (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39625 lub C-39620
Application
PromoCell Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy, która została opracowana do hodowli in vitro ludzkich komórek brodawek skórnych. Pożywka jest zoptymalizowana do hodowli pierwotnych tkanek płodowych, noworodkowych i dorosłych lub do utrzymywania komórek brodawek skórnych. Zalecane dla: Ludzkich komórek brodawek skórnych.
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human follicledermal papilla cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate and typical morphology of the tested follicle dermal papilla cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C39620C39625C26505
description
Basal Medium, 500 ml
description
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
description
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
description
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
form
aqueous solution
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 vial
packaging
pkg of 500 ml
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you provide the formulation for this media?
    1 answer
    1. The media provided by Cell Applications contains a proprietary complete formulation. For the Complete Media, the final supplement concentrations (after addition to the medium) are as follows:
      - Fetal Calf Serum: 0.04 ml/ml
      - Bovine Pituitary Extract: 0.004 ml/ml
      - Basic Fibroblast Growth Factor (recombinant human): 1 ng/ml
      - Insulin (recombinant human): 5 μg/ml
      For further details, please refer to the Datasheet [here](https://promocell.com/wp-content/uploads/product-information/manual/C-26500.pdf). If you need to determine the presence or absence of a particular component or respective concentration not mentioned above, please contact Technical Service with justification, and a request for the relevant information can be made. However, it's important to note that there is no guarantee that this information will be provided.