Przejdź do
C-22270
Pożywka do wzrostu miocytów
Basal Medium, 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-39275 lub C-39270
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-39275 lub C-39270 uzyskuje się kompletną pożywkę.
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa dla miocytów (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39275 lub C-39270
Application
Myocyte Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) uzupełniona odpowiednio dobranymi hormonami i czynnikami wzrostu. Została opracowana w celu optymalnej ekspansji i utrzymania pierwotnych miocytów serca w hodowli. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych ludzkich komórek, ale może być również stosowana do pierwotnych świńskich miocytów serca. Zalecane dla: Ludzkie miocyty serca (HCM)
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Myocyte Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human cardiac myocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested myocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-39270C-22275C-39275
description
Basal Medium, 500 ml
description
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
description
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
description
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
aqueous solution
form
liquid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 1 vial
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu miocytów
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)