Przejdź do
C-12975
Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (hMSC)
Derived from bone marrow, 500,000 proliferating cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human bone marrow
Morphology:
(stromal)
6780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human bone marrow
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(stromal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), określane również jako mezenchymalne komórki zrębu, to komórki multipotencjalne, które mogą różnicować się w różne typy komórek i mają zdolność do samoodnowy. Wykazano, że MSC różnicują się in vitro lub in vivo w adipocyty, chondrocyty, osteoblasty, miocyty, neurony, hepatocyty i komórki wysp trzustkowych. Dostępne są zoptymalizowane pożywki PromoCell wspierające zarówno wzrost MSC, jak i ich różnicowanie w kilka różnych linii. Ostatnie eksperymenty sugerują, że możliwości różnicowania do różnych typów komórek różnią się między MSC różnego pochodzenia. Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (hMSC-BM) są pobierane z normalnego ludzkiego szpiku kostnego od indywidualnych dawców i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Komórki są testowane pod kątem zdolności do różnicowania się in vitro w adipocyty, chondrocyty i osteoblasty. Komórki wykazują zweryfikowany profil ekspresji markerów, który jest zgodny z zaleceniami ISCT, zapewniając dobrze scharakteryzowane komórki (Cytotherapy (2006) Vol. 8, No. 4, 315-317).
Biochem/physiol Actions
Szpik kostny
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Mesenchymal Stem Cells. They are tested for cell morphology, proliferation potential, adherence rate, and viability. Furthermore, they are characterized by flow cytometric analysis of a comprehensive panel of markers, namely CD73/CD90/CD105 and CD14/CD19/CD34/CD45/HLA-DR as proposed by the ISCT. Differentiation assays into adipogenic, osteogenic and chrondrogenic are performed for each lot under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 and HTLV-2, and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość powlekania: 4000 komórek na cm2Testowane markery: CD105 dodatnie, CD73 dodatnie, CD90 dodatnie, CD45 ujemne, CD34 ujemne, CD14 ujemne, CD19 ujemne, HLA-DR ujemne Zdolność różnicowania do komórek adipogennych, osteogennych i chondrogennych
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12971C-14091C-12972
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
(stromal)
morphology
(stromal)
morphology
(stromal)
morphology
(stromal)
biological source
human bone marrow
biological source
human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly)
biological source
human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly)
biological source
human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly)
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
storage temp.
room temp
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)