Przejdź do
C-12380
Ludzkie fibroblasty adwentystyczne aorty (HAoAF)
500,000 cryopreserved cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human aorta
Morphology:
(fibroblast)
Relevant disease(s):
hypertension; cardiovascular diseases
6740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human aorta
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(fibroblast)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie fibroblasty aortalne (HAoAF) są izolowane z ludzkiej tkanki aortalnej i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. HAoAF mogą być wykorzystywane w badaniach dotyczących chorób naczyniowych, np. tworzenia neointimy, przebudowy naczyń, miażdżycy i nadciśnienia. Są one również często wykorzystywane do badania zaburzeń fibroblastów, takich jak zwłóknienie lub inne choroby związane z niedoskonałym lub nadmiernym nagromadzeniem fibroblastów.
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Fibroblasts. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Flow cytometric analyses of the fibroblast specific antigen CD90 are performed for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 or 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 3500 - 7000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: CD90 pozytywne Gwarantowane podwojenie populacji: >10
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-12381C-14037C-12272
biological source
human aorta
biological source
human aorta
biological source
human aorta (adventitial tissue)
biological source
human aorta (thoracic and abdominal)
morphology
(fibroblast)
morphology
(fibroblast)
morphology
(fibroblast)
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)