Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7600,00 zł
biological source
human coronary artery
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 500,000 proliferating cells | description 1 million cells per pellet | description 500,000 proliferating cells | description 500,000 cryopreserved cells |
| morphology ( endothelial) | morphology (endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human coronary artery | biological source human coronary artery | biological source human aorta (thoracic and abdominal) | biological source human coronary artery |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −196°C |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki śródbłonka tętnicy wieńcowej (HCAEC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?