Przejdź do
SML1087
Sumanirole maleate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one maleate, (R)-5,6-Dihydro-5-(methylamino)-4H-imidazo[4,5,1-ij]quinolin-2(1H)-one maleate, CID 9818479 maleate, PNU-95,666 maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -22 to -32°, c = 1 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N(C[C@H](NC)C2)C3=C2C=CC=C3N1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t8-;/m1./s1
InChI key
VOJRMYBBPKNLLI-ORHWHDKWSA-N
Application
Sumanirole maleate has been used as a dopamine type 2 receptor (D2R) agonist to study its effects on spatial learning and memory in rats.[1]
Biochem/physiol Actions
Sumanirole is a highly selective and potent dopamine D2 receptor agonist that decreased plasma prolactin levels and depressed dopamine neuron firing rates in the substantia nigra pars compacta. Sumanirole potently stimulates locomotor activity in in animal models of Parkinson′s disease.
Sumanirole is a highly selective and potent dopamine D2 receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M110A7111SML0640
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)