Przejdź do
C113060
DMT-dC(ac) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
DMT-dC(ac) Amidite, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 x 3 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H50N5O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
771.84
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
-10 to -25°C
9430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibility
configured for ABI
nucleoside profile
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
General description
DMT-dC(ac) phosphoramidite is a DNA phosphoramidite that belongs to the group of fast deprotection phosphoramidite.The key features of dC(ac) are as follows:
  • Ultrafast deprotection: 10 minutes at 65°C with AMA reagent
  • Key component in oligonucleotide synthesis
  • Industry-standard for fast deprotection chemistry
  • Operating for AMA deprotection methods without changes
  • Consistent lot-to-lot high purity and performance
  • Manufactured under a certified ISO 9001 quality system
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C113030C113050C113080
description
configured for ABI
description
configured for ABI
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
compatibility
configured for ABI
compatibility
configured for ABI
compatibility
configured for ABI
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dC(ac) Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)