Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41106300
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PA
manufacturer/tradename
BRAND
technique(s)
PCR: suitable
General description
The BRAND® Cap Tool is designed for the efficient attachment and detachment of caps on PCR plates. Made from durable polyamide (PA), this tool ensures a secure grip, facilitating easy handling without damaging the plates or caps. Its ergonomic design enhances user comfort, making it ideal for repetitive tasks in laboratory settings. This essential accessory streamlines workflows in PCR applications, ensuring reliable sealing and access to samples while minimizing contamination risks. The Cap Tool is a must-have for any laboratory working with PCR technology.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description capacity 0.2 mL | description pkg of 125 strips, tube volume <200 μL |
| material PA | material cap (strips), colorless tube | material - |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?