Przejdź do
B932-05
Komórki nabłonkowe endometrium bydła: BEnEpC (Cryovial)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
bovine endometrium
Growth mode:
Adherent
Morphology:
epithelial
Relevant disease(s):
infectious diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine endometrium
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 60
morphology
epithelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
infectious diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
BEnEpC stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji nabłonka i chorób, zwłaszcza tych związanych z endometrium i sygnalizacją związaną z ciążą, takich jak prostaglandyny F2α indukowane przez osocze nasienne (PGF2α, E2 (PGE2) i interleukina-6.(PGF2α), E2 (PGE2) i uwalnianie interleukiny-6 przez komórki endometrium (Norrby, 2012; Madej, 2012; Małgorzata, 2013), czy rola PLA w pośredniczeniu w stymulowanej oksytocyną produkcji prostaglandyn (Tithof, 2007). BEnEpC został również wykorzystany do wykazania związku między wariantami genów związanych z połączeniami szczelinowymi a wskaźnikiem poczęć (Sugimoto, 2013) oraz do zbadania adhezji komórkowej i cytotoksyczności Histophilus somni (Hoshinoo, 2009).
Application
funkcja endometrium, produkcja czynnika wzrostu, szybkość poczęcia, przyleganie komórek, wyściółka macicy, utrzymanie drożności macicy, skurcz macicy
Biochem/physiol Actions
Macica
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w podłożu Bovine Endometrial Basal Media zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Zapoznaj się z protokołem BEnEpC Culture Protocol.
Other Notes
Bovine Endometrial Basal Media containing 10% FBS & 10% DMSO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B304-05502-05AB840-05
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
relevant disease(s)
infectious diseases
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
asthma; autoimmune diseases; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
acquired immunodeficiency syndrome/human immunodeficiency virus (AIDS/HIV); ischemia/reperfusion injury
biological source
bovine endometrium
biological source
bovine aorta (USDA-inspected cattle)
biological source
human bronchi (normal surface epithelium)
biological source
bovine brain (microvessels)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
epithelial
morphology
Endothelial
morphology
epithelial
morphology
Endothelial
karyotype
2n = 60
karyotype
2n = 60
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 60
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)