Przejdź do
B8378
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
≥99%
Synonim(y):
2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole, Butyl-PBD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-135-7
Beilstein/REAXYS Number:
1086414
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
fluorescence
λex 305 nm; λem 364 nm in ethanol
OLED device performance
ITO/DTFD/PBD/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 400 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.6 %
  • Turn-On Voltage: 4 V
, ITO/PEDOT:PSS/TPD/PVK:Ir(ppy)3 (6%)/PBD/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H22N2O/c1-24(2,3)21-15-13-20(14-16-21)23-26-25-22(27-23)19-11-9-18(10-12-19)17-7-5-4-6-8-17/h4-16H,1-3H3
InChI key
XZCJVWCMJYNSQO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole (PBD) can be used as a hole-blocking material in the fabrication of multilayer polymer light-emitting diodes to enhance the efficiency of the device. It is also used as an additive to fabricate the polyurethane (PU) based bistable nonvolatile memory devices with resistive switching characteristics. By incorporating PBD with PU, device performance showed significant improvement, with increase in ON/OFF ratio by two orders of magnitude and a long retention period of over five hours. PBD is also an organic fluorescent molecule used to prepare plastic scintillators.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18447446424
assay
≥99%
assay
≥96.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
crystals
form
solid
fluorescence
λex 305 nm; λem 364 nm in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
OLED device performance
ITO/DTFD/PBD/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 400 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.6 %
  • Turn-On Voltage: 4 V
, ITO/PEDOT:PSS/TPD/PVK:Ir(ppy)3 (6%)/PBD/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
OLED device performance
-
OLED device performance
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)