Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł 867,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
1
867,00 zł
Cena katalogowa1020,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
Quality Segment
concentration
5 mg/mL in SDS-PAGE loading buffer
suitability
suitable for positive control in immunoblotting techniques
storage temp.
−20°C
Application
Kontrola do immunoblottingu (zalecane użycie: 5 μl (25 μg) na pas żelu)
Other Notes
Ekstrakt z całej tkanki mózgu szczura.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 5 mg/mL in SDS-PAGE loading buffer | concentration - | concentration - | concentration - |
| suitability suitable for positive control in immunoblotting techniques | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?