Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 782,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
782,00 zł
Nazwa produktu
Betaxolol hydrochloride, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble 36 mg/mL
originator
Alcon
SMILES string
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
InChI
1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
InChI key
CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
- for the preparation of crystals of (R,S)-betaxolol (BE-IV).
- to treat mammalian cells prior cell stimulation experiments.
- to study the solid structure of metoprolol.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: soluble 36 mg/mL | solubility H2O: soluble >10 mg/mL | solubility DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: freely soluble 22 mg/mL |
| originator Alcon | originator Eli Lilly | originator - | originator Abbott |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaxolol hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?