Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 527,00 zł |
Informacje o tej pozycji
527,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
- quantitative precipitation assays and in various immunosensor methods to detect bovine IgG in serum and milk
- immuno-reaction assay
- indirect sandwich enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| technique(s) quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:40,000, quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:100,000, quantitative precipitin assay: 2.5-5 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:150,000, quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?