Przejdź do
B0311
Bmx Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Bone Marrow Kinase X-Linked
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥10 units/mg protein
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥10 units/mg protein
mol wt
~110 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BMX(660)
Biochem/physiol Actions
The BMX gene encodes a novel non-receptor tyrosine kinase, which may play a role in the growth and differentiation of hematopoietic cells. Bmx induces the activation of the Stat-signaling pathway.
Physical form
Solution of 50 μL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
Other Notes
Kinase activity is measured as the molar amount of phosphate incorporated into Poly Glu-Tyr substrate per minute per mg protein at 30 °C using a final concentration of 50 μM [32P]-ATP.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0000660M1SAB4301451SAB4502820
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... BMX(660)
Gene Information
human ... BMX(660)
Gene Information
human ... BMX(660)
Gene Information
human ... BMX(660)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)