Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1650,00 zł
material
clear
sterility
non-sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-350-C, Corning
packaging
pkg of 10x1000tips/cs
size
300 μL
volume
300 μL
color
clear
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 300 μL, clear, pkg of 10x1000tips/cs | description size 300 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile | description for Gilson™ pipettors, size 5 mL, pkg of 10x250tips/cs | description racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| volume 300 μL | volume 300 μL | volume 5 mL | volume 1000 μL |
| manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc T-350-C | manufacturer/tradename Axygen Inc T-350-C-R-S, Corning | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc T-5000-C | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc T-1000-C-R |
| feature RNase free, DNA free, barrier: no, endotoxin free, filter: no | feature DNA free, RNase free, endotoxin free, barrier: no, filter: no | feature filter: no, barrier: no, RNase free, DNA free, endotoxin free | feature DNA free, barrier: no, filter: no, endotoxin free, RNase free |
| material clear | material clear | material clear | material clear |
| packaging pkg of 10x1000tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 10x250tips/cs | packaging pkg of 5x1000tips/cs |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?