Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
50 μL
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 5x960tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc EVF-50-R-S, Corning
3910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc EVF-50-R-S, Corning
packaging
pkg of 5x960tips/cs
capacity
50 μL
volume
50 μL
color
clear
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Zephyr is a registered trademark of Caliper Life Sciences, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| volume 50 μL | volume 0.5—10 μL | volume 0.5—10 μL | volume 20 μL |
| manufacturer/tradename Axygen Inc EVF-50-R-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc TF-400-R-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc TF-300-R-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc TF-20-R-S, Corning |
| packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs |
| capacity 50 μL | capacity - | capacity - | capacity - |
| color clear | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette filter tips for Tecan® EVO/ Caliper Zephyr® Automated Liquid Handling System
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?