Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc BF-400, Corning
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 10x100sheets/cs
5440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
form
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc BF-400, Corning
packaging
pkg of 10x100sheets/cs
size
96 wells
General description
- Microplate sealing films are ideal for sealing plates in various laboratory applications including PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
- The breathable rayon sealing films prevents sample contamination and are also suited for storage applications.
- Chemically resistant and can withstand varying temperatures.
- Enables efficient gas exchange for the cultivation of cellular and bacterial cultures.
- Suited for sealing polypropylene/polystyrene culture microplates, 96-well/384-well microplates, and other assay microplates.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Axygen Inc BF-400, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc UC-500, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc BF-400-S, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc PCR-TS, Corning |
| packaging pkg of 10x100sheets/cs | packaging pkg of 5x100sheets/cs | packaging pkg of 10x50sheets/cs | packaging pkg of 5x100sheets/cs |
| size 96 wells | size - | size 96 wells | size 60 μm |
| form film | form - | form film | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Breathable Rayon sealing film, for 50 μm deep well tissue culture plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?