Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
Quality Segment
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Uniwersalny odczynnik Green Universal Detection Reagent zawiera zielone białko fluorescencyjne (GFP), które jest częścią systemu dzielonego białka fluorescencyjnego (FP), który może być stosowany do ilościowego określania poziomu ekspresji znakowanego białka będącego przedmiotem zainteresowania (POI).
Application
Uniwersalny odczynnik wykrywający S1-10 jest dostarczany jako gotowy do użycia roztwór do stosowania z zestawami do testów rozpuszczalności In Vitro "Fold ′n′ Glow":
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable |
| form solution | form - | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?