Przejdź do
ADD620C
HepaRG Suplement pożywki podtrzymującej i metabolicznej z antybiotykami
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Biopredic HepaRG Maintenance and Metabolism Medium Supplement with Antibiotics może być stosowany ze wszystkimi liniami komórkowymi HepaRG. Szczegółowe protokoły znajdują się w instrukcji obsługi.
Komórki HepaRG w wyjątkowy sposób utrzymują znaczny poziom funkcji komórek wątrobowych, są indukowalne przez CYP450 i wspierają pełny cykl replikacyjny wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).
Application
Do hodowli komórek HepaRG użyto pożywki HepaRG do utrzymania i metabolizmu z dodatkiem antybiotyków:
  • do badania interakcji hepatocytów i cholangiocytów pod wpływem chlorpromazyny (CPZ)[1]
  • do oceny ważności stabilnych genów referencyjnych (RG) dla ekspresji genów przy użyciu ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-qPCR)[2]
  • jako dodatek do podstawowej pożywki do hodowli komórek wątrobowych w celu zbadania wpływu cholestazy na koneksyny wątrobowe[3]
Legal Information
Korzystanie z tego produktu podlega co najmniej jednej umowie licencyjnej.
Komórki HepaRG są opatentowane, a ich użycie jest ściśle ograniczone; należy traktować komórki jako produkt jednorazowego użytku, który należy zniszczyć po zakończeniu badania lub eksperymentu. Rozmnażanie, reprodukcja, klonowanie, subklonowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie komórek po zakończeniu badania jest zabronione. Zabronione jest wykorzystywanie komórek do produkcji lub wytwarzania produktów komercyjnych przeznaczonych do ogólnej sprzedaży lub do wytwarzania produktów przeznaczonych do ogólnej sprzedaży. Zabronione jest przekazywanie komórek komukolwiek, kto nie jest zatrudniony w tej samej organizacji, niezależnie od tego, czy w celu uzyskania korzyści finansowych, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować warunków niniejszej OGRANICZONEJ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE, nie powinien ZAMAWIAĆ ani używać ogniw i natychmiast zwrócić je za zwrotem kosztów. Osoby naruszające niniejszą LICENCJĘ OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA będą ścigane w pełnym zakresie prawa.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ADD621CADD650CADD651C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)