Przejdź do
AC-0338A
PAX8 (EP331)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
monoclonal
Technique(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Application:
IHC (p)
Citations:
-
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
General description
Sparowane białko pudełkowe Pax-8 (PAX8) jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych PAX. Jest niezbędny do organogenezy podczas rozwoju embrionalnego nerek, tarczycy i przewodów paramesonefrycznych, dając początek narządom moczowo-płciowym, w tym pęcherzykom nasiennym, nasieniowodom, moczowodom, macicy i jajowodom. Chociaż PAX8 ma kluczowe znaczenie dla organogenezy, utrzymująca się ekspresja w prawidłowej nerce, tarczycy, piersi, pęcherzykach nasiennych, jajnikach, szyjce macicy i nabłonku endometrium sugeruje rolę w homeostatycznej kontroli dojrzałych tkanek. Barwienie immunohistochemiczne ujawniło prawie wyłączną lokalizację jądrową, z niską lub znikomą ekspresją cytoplazmatyczną. Ze względu na ograniczoną ekspresję w normalnych tkankach, PAX8 został zasugerowany jako czuły i specyficzny marker zarówno dla guzów pierwotnych, jak i przerzutowych pochodzących z wyżej wymienionych narządów i tkanek. PAX8 ulega ekspresji w raku nerkowokomórkowym podtypów jasnokomórkowego, brodawkowatego i chromofobnego. Występuje również w raku endometrioidalnym, raku surowiczym i raku tarczycy. Ekspresja PAX8 w tkance limfatycznej jest jednak kontrowersyjna. Stwierdzono, że N-końcowe poliklonalne przeciwciało PAX8 reaguje krzyżowo z PAX5; poprzednie dane sugerujące wykorzystanie PAX8 do diagnozowania chłoniaków złośliwych powinny zostać ponownie ocenione. Przyczyną może być znaczna homologia sekwencji w N-końcu PAX8 i PAX5 (70%).
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i &< 0,1% azydku sodu
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Aby uzyskać kopię IFU i CofA, skontaktuj się z IVDorder@ABCAM.com
W sprawie serwisu technicznego prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AC-0338MABS1899AV48088
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
15C8.1, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PAX8 (EP331)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)