Przejdź do
MABS1899
Przeciwciało anty-Pax-8, klon 15C8.1
clone 15C8.1, from mouse
Synonim(y):
Paired box protein Pax-8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15C8.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15C8.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAX8(7849)
General description
Sparowane białko pudełkowe Pax-8 (UniProt: Q06710; znane również jako PAX-8) jest kodowane przez gen Pax8 (Gene ID: 7849) u człowieka. PAX-8 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych PAX (paired box). Białka PAX są ważnymi regulatorami organogenezy i działają jako kluczowe czynniki w utrzymaniu pluripotencji komórek macierzystych podczas rozwoju. PAX-8 działa jako czynnik transkrypcyjny dla specyficznej dla tarczycy ekspresji genów i ulega ekspresji wyłącznie w typie komórek tarczycy, utrzymując funkcjonalne różnicowanie takich komórek. Wykazano, że PAX-8 ma kluczowe znaczenie w określaniu losu komórek podczas rozwoju tarczycy, nerek, mózgu, oczu i układu Müllera. Reguluje również ekspresję genu supresorowego nowotworu Wilmsa (WT1). PAX-8 jest wysoce czułym markerem dla guzów tarczycy, nerek, układu Müllera i grasicy. Jednak gruczolakoraki płuc, nowotwory piersi i nadnerczy oraz większość nowotworów przewodu pokarmowego są ujemne dla PAX-8. Wiadomo, że mutacje w genie Pax8 powodują wrodzoną niedoczynność tarczycy, która charakteryzuje się dysgenezją tarczycy, a w niektórych przypadkach tarczyca może być całkowicie nieobecna, zlokalizowana ektopowo i/lub poważnie hipoplastyczna. Opisano pięć izoform PAX-8, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Laury, AR et al. (2011). Am J Surg. Pathol. 35(6); 816-826; Xiang, L and Kong, B (2013). Oncol. Lett. 5(3); 735-738).
Zaobserwowano ~50 kDa; obliczono 48,22 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 129 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego Pax-8.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Pax-8 w ludzkich skrawkach tkanki błony śluzowej macicy.
Anti-PAX-8, klon 15C8.1, nr kat. MABS1899, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania ludzkiego białka Pax-8 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 15C8.1 wykrywa białko Pax-8 w ludzkich komórkach jajnika. Celuje w epitop w obrębie 129 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in OVCAR3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PAX-8 in 10 µg of OVCAR3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1412449MABD20MABE1115M
description
clone 15C8.1, from mouse
description
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 2F12H4, from rat
description
clone 5A2, from rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human (Harada, A., et al. (2009). Hybridoma, 26:6. Hyb.2009.0039)
species reactivity
human, mouse
clone
15C8.1, monoclonal
clone
1A6, monoclonal
clone
2F12H4, monoclonal
clone
5A2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
Gene Information
human ... PAX8(7849)
Gene Information
human ... PAX8(7849)
Gene Information
mouse ... Pax7(18509)
Gene Information
mouse ... Pax1(18503)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)