Przejdź do
A9325
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
Ala-4-nitroanilide, H-Ala-pNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.66
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-811-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6303731
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Application
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride has been used to determine the activity of aminopeptidase in the intestinal segments and small intestine (jejunum and ileum).
Biochem/physiol Actions
L-Alanine-4-nitroanilide is used as a substrate to determine alanine aminopeptidase (AAP) activity. It is mainly chosen as a substrate, due to its relative specificity, higher hydrolysis rate and better solubility.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4765A3401454454
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)