Przejdź do
01890
Adenosine
Synonim(y):
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160413
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-389-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93029
Form:
powder
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D −70±3°, c = 2% in 5% NaOH
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
234-236 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
General description
Adenosine is a purine nucleoside base. It consists of adenine bound to a ribose sugar molecule via a glycosidic bond. Adenosine is found intracellularly and extracellularly in living cells. It acts as a precursor and as a metabolite of adenine nucleotides. In all living organisms, adenosine acts as an essential structural factor for adenosinetriphosphate (ATP), adenosine diphosphate (ADP), and cyclic adenosine monophosphate (cAMP), thereby playing an important role in energy transfer. Adenosine plays a crucial role in the central nervous system, endocrine system, inflammatory and immune response, and cardiovascular system. It is an important endogenous modulator of kidney function, lung function, pain, and sleep via the activation of adenosine receptors.[1]
Application
Adenosine has been used as a standard to determine the adenosine content in whole heart samples from mice.[2]
Biochem/physiol Actions
Endogenous neurotransmitter at adenosine receptors. Cardioprotective effects may relate to activation of A1 adenosine receptors. The antiplatelet and anti−inflammatory actions of adenosine appear to be mediated via the A2 adenosine receptor. In contrast, adenosine appears to be a pro-inflammatory mediator in asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Endogenous neurotransmitter. Cardioprotective effects may relate to activation of A1 adenosine receptors. The antiplatelet and anti−inflammatory actions of adenosine appear to be mediated via the A2 adenosine receptor. In contrast, adenosine appears to be a pro-inflammatory mediator in asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Other Notes
Substrate for the assay of adenosine deaminase[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR11381012123A0230200
Adenosine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012123
Adenosine
Adenosine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230200
Adenosine
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
-
form
solid
form
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −70±3°, c = 2% in 5% NaOH
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)