Przejdź do zawartości
L9167
LWH-63 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
4-(N-Ethyl-n-4-hydroxybutyl)amino-2,5,6-trimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine hydrochloride, NIH-3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H35ClN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
light brown
solubility
DMSO: ~10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCN(CCCCO)c1nc(C)nc2n(c(C)c(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C24H34N4O.ClH/c1-8-27(11-9-10-12-29)23-21-18(5)19(6)28(24(21)26-20(7)25-23)22-16(3)13-15(2)14-17(22)4;/h13-14,29H,8-12H2,1-7H3;1H
InChI key
DKVWSJKPRJIFPC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-peptide CRF1 corticotrophin-releasing factor antagonist.
Non-peptide CRF1 corticotrophin-releasing factor antagonist. Ki = 0.68 nM; blocks ethanol-induced effects as well as CRF effects in mice, suggesting a possible therapeutic target for the treatment of stress-induced alcohol drinking.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)