Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
244-870-1
MDL number:
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder or crystals
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
InChI key
NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid is used in the synthesis of cephalosporins and for bioconversion studies [1].
Biochem/physiol Actions
7-ADCA is produced from penicillin G made by Penicillium chrysogenum involving several polluting chemical steps followed by enzymatic deacylation using penicillin acylase .
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder or crystals | form - | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?