Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2610,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
quality
crystallized
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
fatty acid content
≤0.01%
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
impurities
≤0.01% free fatty acid
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Essentially fatty acid free
- Crystallized
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, electron microscopy: suitable |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin - |
| assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98.0% (GE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?