Przejdź do
A6553
DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid lithium salt
~95%
Synonim(y):
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid, AP-5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
877,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H11NO5PLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.06
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
877,50 zł
Cena katalogowa1170,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
SMILES string
[Li].NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Li.H/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11;;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11);;
InChI key
QIVHTKSFMZBERS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant; potent and selective antagonist for NMDA receptors.
DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid is a selective N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor antagonist used frequently in studies of neurological processes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8054A3785A7502
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
~95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to off-white
Gene Information
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410)
Gene Information
mouse ... Grin2a(14811)
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grin2c(24411), Grin2d(24412)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)