Przejdź do
A6500
Acetylcholine bromide
≥99%
Synonim(y):
ACh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Br)CH2CH2OCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.11
UNSPSC Code:
51151519
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-622-4
Beilstein/REAXYS Number:
3572117
MDL number:
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
140-143 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZEHGKSPCAMLJDC-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine is an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses that amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions. Acetylcholine bromide is used as an acetylcholine receptor agonist to identify, characterize and differentiate among types of cholinergic receptors. Acetylcholine bromide is used as an inhibitor to identify and characterize natural and mutated butyrylcholinesterase(s).
Biochem/physiol Actions
Endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses; amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9101A6625A2661
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
~99%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)