Merck
A6001
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-tryptophan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
DZTHIGRZJZPRDV-GFCCVEGCSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Zheng et al.
Analytical chemistry, 91(17), 11440-11446 (2019-08-10)
Chiral carboxylic acids play important roles in energy metabolism and signal transduction in the human body. These enantiomers usually possess different bioactivities and are also associated with the development of some diseases. Therefore, simultaneous determination of multiple chiral carboxylic acids
H Kubra Gurkaslar et al.
Cell reports, 31(6), 107630-107630 (2020-05-14)
Centrosomes function in key cellular processes ranging from cell division to cellular signaling. Their dysfunction is linked to cancer and developmental disorders. Here, we identify CCDC57 as a pleiotropic regulator of centriole duplication, mitosis, and ciliogenesis. Combining proximity mapping with